Learn More
Clorhidrato de 4-bromo-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride |
| CAS | 40899-37-4 |
| Fórmula molecular | C6H6BrN . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 4-bromo-3-methyl-, hydrochloride (9CI), 4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride, 4-Bromo-3-picoline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BrN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1cnccc1Br |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-bromo-3-metilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.945 |