Learn More
4-Bromo-3-metilpirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10663362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10663362 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10663362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344350010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylpyrazole
CAS 13808-64-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 79°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5BrN2
Número MDL MFCD00005241
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
Clave InChI IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1)Br
Nombre IUPAC 4-Bromo-5-metil-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 161
PubChem CID 83741
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-methylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.