Learn More
4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475292 5 g Frasco de vidrio 5 g
10100862 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368200050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14472-14-1
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00079723
Clave InChI GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilfenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylphenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 57°C to 61°C
Color Blanco
Punto de ebullición 142°C to 145°C (23.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, IV, 1321
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.