Learn More
4-Bromo-3-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398466 1 g 1 g
11308476 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17510.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14472-14-1
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.04
Número MDL MFCD00079723
Clave InChI GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
PubChem CID 72857
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilfenol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylphenol
Punto de fusión 57°C to 61°C
Punto de ebullición 142°C to 145°C (23 mmHg)
Olor Phenol-like
Cantidad 1 g
Beilstein 1859122
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 98%