Learn More
4-Bromo-3-metilbenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457056 25 g 25 g
11309419 1 g 1 g
11447056 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25377.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile is a nitrile compound for proteomics research & a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-3-metilbencenocarbonitrilo es un compuesto de nitrilo para investigación proteinómica, además de un producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en el refrigerador a (2-4 °C). Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41963-20-6
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.047
Número MDL MFCD00031538
Clave InChI SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
PubChem CID 2737494
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Punto de fusión 52°C to 54°C
Punto de ebullición 129°C to 130°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2354972
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%