Learn More
Ácido 4-bromo-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10813011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10813011 5 g Frasco de vidrio 5 g
10608360 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10813011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434780050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7697-28-1 | C8H6BrO2 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7697-28-1
Fórmula molecular C8H6BrO2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00039526
Clave InChI KWVXDZLVCISXIB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromo-m-toluic acid, 4-bromo-3-methyl-benzoic acid, 4-bromo-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-methyl, pubchem3807, 4bromo-3-methylbenzoic acid, 4-bromo-5-methylbenzoic acid, ksc379g0b
PubChem CID 82131
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.5°C to 216.4°C
Color Tostado o amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.