Learn More
4-Bromo-3-metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 78775-11-8 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-m-tolualdehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C=O)ccc1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.968 |