Learn More
4-Bromo-3-metilanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459423 250 g 250 g
11435073 10 g 10 g
11445073 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12318.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27060-75-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27060-75-9
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD00060687
Clave InChI BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metoxi-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylanisole
Densidad 1.45
Punto de ebullición 111°C to 112°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 250 g
Beilstein 1933865
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 97%