Learn More
4-Bromo-3-metilanilina 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15229666 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15229666 250 g 250 g
10032170 10 g 10 g
10696752 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15229666 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167502500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6933-10-4
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00007828
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79.0°C to 83.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 240.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal BrC6H3(CH3)NH2
Cantidad 250 g
Beilstein 12, 873
Sinónimo methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
Nombre IUPAC 2-aminopiridina-4-carboxilato de metilo
PubChem CID 236984
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo de color blanquecino a beige a marrón claro
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación