Learn More
4-Bromo-3-metilanilina 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-methylaniline |
| Punto de fusión | 79°C to 83°C |
| Punto de ebullición | 239°C to 241°C |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 2689600 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.06 |
| Porcentaje de pureza | 97% |