Learn More
4-Bromo-3-metilanilina 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11478396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478396 10 g 10 g
11488396 50 g 50 g
11498396 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15417.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6933-10-4
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00007828
Clave InChI MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
PubChem CID 23359
Nombre IUPAC 4-bromo-3-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methylaniline
Punto de fusión 79°C to 83°C
Punto de ebullición 239°C to 241°C
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2689600
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 97%