Learn More
4-Bromo-3-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460561 5 g 5 g
11450561 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460561 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20069.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13808-64-5
Fórmula molecular C4H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 161.002
Número MDL MFCD00005241
Clave InChI IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
PubChem CID 83741
Nombre IUPAC 4-Bromo-5-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(C=NN1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 73°C to 77°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.01
Porcentaje de pureza 97%