Learn More
Hidrobromuro de 4-bromo-3-metil-1H-pirazol-5-amina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10692185 1 g 1 g
10350673 10 g 10 g
10285284 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692185 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01090DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 167683-86-5
Fórmula molecular C4H7Br2N3
Peso molecular (g/mol) 256.929
Clave InChI UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1H-pirazol-3-amina;hidrobromuro
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.93
Porcentaje de pureza 97%