Learn More
4-Bromo-3-hidroxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| CAS | 161417-28-3 |
| Fórmula molecular | C5 H4 Br N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinol, 4-bromo-, 4-Bromo-3-pyridinol, 4-Bromo-3-hydroxypyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-4-1-2-7-3-5(4)8/h1-3,8H |
| SMILES | Oc1cnccc1Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.9476 |