Learn More
4-Bromo-3-hidroximetil-1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-Delta3-pirrolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3-hydroxymethyl-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrrol |
| CAS | 85591-93-1 |
| Fórmula molecular | C9 H15 Br N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-3-Hydroxymethyl-1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-D3-Pyrroline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15BrNO2/c1-8(2)6(5-12)7(10)9(3,4)11(8)13/h12H,5H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)C(Br)=C(CO)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | (4-bromo-1-λ 1-oxidanil-2,2,5,5-tetrametil-pirrol-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 249.1249 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0286 |