Learn More
Éster bencílico del ácido (4-bromo-3-fluorofenil)carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 510729-01-8 |
| Fórmula molecular | C14H11BrFNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester, N-(4-Bromo-3-fluorophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11BrFNO2/c15-12-7-6-11(8-13(12)16)17-14(18)19-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | BrC1=CC=C(NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=C1F |
| Nombre IUPAC | N-(4-bromo-3-fluorofenil)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323 |