Learn More
4-Bromo-3-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465217 5 g 5 g
15475217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32488.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121219-03-2 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121219-03-2
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 190.999
Número MDL MFCD00051907
Clave InChI MRQYTJXVULSNIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-3-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-3-fluoro, pubchem1489, 4-bromo-3-flourophenol, 3-fluoro-4-bromo phenol, 3-fluoro-4-bromo-phenol, 4-bromo-3-fluoro phenol, 4-bromo-5-fluoro-phenol, acmc-209a9m
PubChem CID 2779153
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)F)Br
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorophenol
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.