Learn More
Alcohol 4-bromo-3-fluorobenílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485918 250 mg 250 miligramos
15475918 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59557.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 222978-01-0 | C7H6BrFO | 205.026 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 222978-01-0
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.026
Número MDL MFCD08236860
Clave InChI VQDUFYPJCUBGQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluorophenyl methanol, 4-bromo-3-fluorobenzyl alcohol, 4-bromo-3-fluorobenzenemethanol, benzenemethanol, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-methanol, benzenemethanol,4-bromo-3-fluoro, acmc-1cr86, ksc549c4b, 3-fluoro-4-bromo benzylalcohol, 3-fluoro-4-bromobenzyl alcohol
PubChem CID 20682297
Nombre IUPAC (4-bromo-3-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 96%