Learn More
Ácido 4-bromo-3-fluorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417156 5 g 5 g
11407156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25475.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153556-42-4
Fórmula molecular C7H4BrFO2
Peso molecular (g/mol) 219.009
Número MDL MFCD00672932
Clave InChI RMYOGXPGIDWJLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro, 3-fluoro-4-bromo benzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-benzoic acid, pubchem1316, intermediates-zcf02169, acmc-1c1h6, ksc497g7p, 4-bromo-3-fluoro benzoic acid
PubChem CID 2773341
Nombre IUPAC Ácido 4-bromo-3-fluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 210°C to 213°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza ≥98%