Learn More
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375545 5 g 5 g
11365545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19710.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351003-51-5
Fórmula molecular C6H3BrClFO2S
Peso molecular (g/mol) 273.5
Número MDL MFCD03094150
Clave InChI IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.85
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5795
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.51
Porcentaje de pureza 97%