Learn More
4-Bromo-3-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474238 1 g 1 g
15494238 250 mg 250 miligramos
15484238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15474238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57833.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133059-43-5 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133059-43-5
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD03095000
Clave InChI SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-4-bromobenzaldehyde, 3-fluoro-4-bromo benzaldehyde, 4-bromo-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-3-fluoro, 4-bromo-3-fluoro benzaldehyde, pubchem4033, acmc-209bqp, intermediates-zcf02027, ksc174m4l, 3-fluoro-4-bromo-benzaldehyde
PubChem CID 2783411
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 54°C to 60°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9321564
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 97%