Learn More
4-bromo-3-fluoroanilina, TRC
Código de producto. 30333791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333791 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6845505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
Fórmula molecular C6H5BrFN
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1ccc(Br)c(F)c1
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 190.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.9589