Learn More
4-Bromo-3-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465866 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11465866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22227.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-3-fluoroanilina es un intermedio utilizado para la preparación sintética de Tradizolid y de varios fármacos como la síntesis de varios difluoro lateral sustituido 4,4″-dialquilo- y 4,4″-alcoxialquilterp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
Punto de fusión 65°C to 70°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Fórmula molecular C6H5BrFN
Número MDL MFCD00672933
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 3236457
Sinónimo 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile,methanol. Insoluble in water.
Clave InChI YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.