Learn More
4-Bromo-3-fluoroanilina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10224884 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10224884 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10224884 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 68°C to 73°C
Color De claro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5BrFN
Fórmula lineal BrC6H3(F)NH2
Número MDL MFCD00672933
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
Clave InChI YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-3-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-3-fluoroaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.