Learn More
4-Bromo-3-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408638 5 g 5 g
15418638 250 mg 250 miligramos
15498628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15408638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62040.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 304445-49-6 | Molecular Formula: C8H6BrFO | Molecular Weight: 217.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304445-49-6
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Número MDL MFCD00466241
Clave InChI VCTWSAITPPCBHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-fluoroacetophenone, 3-fluoro-4-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluorophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-fluoroacetophenone, 4-bromo-3-fluoro-acetophenone, ksc915o9p, 3'-fluoro-4'-bromo-acetophenone, 1-4-bromo-3-fluoro-phenyl-ethanone
PubChem CID 22831914
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-3-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-fluoroacetophenone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3-fluoroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone