Learn More
Clorhidrato de 4-bromo-3-etoxianilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11456596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456596 100 g 100 g
11436596 5 g 5 g
11446596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24827.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 846023-33-4
Fórmula molecular C8H11BrClNO
Peso molecular (g/mol) 252.54
Número MDL MFCD03790891
Clave InChI CVVLNBLBIWBEPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride, 4-bromo-3-ethoxyaniline hcl, 4-amino-2-ethoxy bromobenzene hydrochloride, pubchem1919, 3-ethoxy-4-bromoaniline hydrochloride, 4-bromo-3-ethoxy-aniline hydrochloride, benzenamine,4-bromo-3-ethoxy-,hydrochloride 1:1, 4-bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride t, benzenamine,4-bromo-3-ethoxy-, hydrochloride 1:1, 4-bromo-3-ethoxyaniline; benzenamine,4-bromo-3-ethoxy-9ci ; 3-ethoxyaniline-4-bromohcl; 3-ethoxy-4-bromo aniline
PubChem CID 24212086
SMILES Cl.CCOC1=C(Br)C=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Punto de fusión 186°C to 189°C
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 4-bromo-3-etoxianilina;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.08
Porcentaje de pureza 98%