Learn More
4‘-Bromo-3-cloropropiofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441758 250 g 250 g
11339419 5 g 5 g
11421758 10 g 10 g
11431758 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11441758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13988.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31736-73-9
Fórmula molecular C9H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 247.52
Número MDL MFCD00018979
Clave InChI SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
Nombre IUPAC 1-(4-bromophenyl)-3-chloropropan-1-one
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Punto de fusión 57°C to 62°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1944367
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.53
Porcentaje de pureza 94%