missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4‘-Bromo-3-cloropropiofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11339419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11339419 5 g 5 g
11421758 10 g 10 g
11431758 50 g 50 g
11441758 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11339419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13988.06

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 31736-73-9
Fórmula molecular C9H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 247.52
Número MDL MFCD00018979
Clave InChI SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
Nombre IUPAC 1-(4-bromophenyl)-3-chloropropan-1-one
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Punto de fusión 57°C to 62°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1944367
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.53
Porcentaje de pureza 94%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.