Learn More
4-Bromo-3-(clorometil)-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10444015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10444015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10153214 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10444015 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63924DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
CAS 915707-66-3
Fórmula molecular C5H6BrClN2
Peso molecular (g/mol) 209.471
Número MDL MFCD09702416
Clave InChI WHHNKVUVLZLAAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl-1h-pyrazole, 4-bromo-3-chloromethyl-1-methylpyrazole, pubchem23664, 1h-pyrazole,4-bromo-3-chloromethyl-1-methyl
PubChem CID 24229714
Nombre IUPAC 4-bromo-3-(clorometil)-1-metilpirazol
SMILES CN1C=C(C(=N1)CCl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.47
Porcentaje de pureza 97%