Learn More
Ácido 4-bromo-3-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392269 5 g 5 g
11302279 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27252.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25118-59-6
Fórmula molecular C7H4BrClO2
Peso molecular (g/mol) 235.46
Número MDL MFCD08276864
Clave InChI PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3-clorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 220°C to 225°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.47
Porcentaje de pureza 97%