Learn More
4-Bromo-3-cloroanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302086 10 g 10 g
11312086 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03268.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21402-26-6 | C6H5BrClN | 206.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21402-26-6
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.467
Número MDL MFCD00041311
Clave InChI QLYHPNUFNZJXOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-bromo-3-chloro, 3-chloro-4-bromoaniline, unii-2gtm4sw4oh, 2gtm4sw4oh, 4-bromo-3-chloro-aniline, 4-bromo-3-chlorophenyl amine, pubchem3579, zlchem 1051, 4-bromo-3-chloro aniline, 4-bromo-3-chlorophenylamine
PubChem CID 88888
Nombre IUPAC 4-bromo-3-cloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-chloroaniline
Punto de fusión 61°C to 66°C
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 1210160
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 96%