Learn More
4-Bromo-3-cloro-2-fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411529 5 g 5 g
15421529 250 mg 250 miligramos
15401529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64362.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1017793-21-3 | C5H2BrClFN | 210.43 g/mol
Useful intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Intermedio útil para la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017793-21-3
Fórmula molecular C5H2BrClFN
Peso molecular (g/mol) 210.43
Número MDL MFCD11040607
Clave InChI UMQBGWKWOLRROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-chloro-2-fluoro-pyridine, pubchem22991, abbypharma ap-30-7506
PubChem CID 56604170
Nombre IUPAC 4-bromo-3-cloro-2-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C(=C1Br)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido