Learn More
4-Bromo-3,6-dihidro-2H-pirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran |
| CAS | 24265-23-4 |
| Fórmula molecular | C5H7BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran, 4-Bromo-1,2,3,6-tetrahydropyran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7BrO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1H,2-4H2 |
| SMILES | BrC1=CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-3,6-dihidro-2H-pirano |
| Peso molecular (g/mol) | 163.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.968 |