Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10353722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10353722 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Código de producto. 10353722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole
CAS 3398-16-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 124°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H7BrN2
Número MDL MFCD00005242
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
Clave InChI RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 175.029
PubChem CID 76937
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.03
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder