Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480267 25 g 25 g
11470267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21684.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7463-51-6
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD00002315
Clave InChI WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Punto de fusión 113°C to 117°C
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Beilstein 2207127
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 99%