Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11934681 500 g 500 g
10449780 10 g 10 g
10459780 25 g 25 g
10269513 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11934681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106875000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7463-51-6
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.06
Número MDL MFCD00002315
Clave InChI WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 116°C
Color Incoloro a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H2(CH3)2OH
Cantidad 500 g
Beilstein 06,I,244
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.