Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402247 1 g 1 g
11412247 5 g 5 g
11422247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10558-25-5
Fórmula molecular C5H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 176.013
Número MDL MFCD00068187
Clave InChI GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Densidad 1.49
Punto de ebullición 176°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 1 g
Beilstein 108522
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.02
Porcentaje de pureza 97%