Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10793147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793147 25 g 25 g
10254774 1 g 1 g
10497174 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793147 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00610EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10558-25-5
Fórmula molecular C5H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 176.013
Número MDL MFCD00068187
Clave InChI GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.484g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.01
Porcentaje de pureza 97%