Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.484g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |