Learn More
4-Bromo-3,5-dimetilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10254774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10254774 1 g 1 g
10497174 5 g 5 g
10793147 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10254774 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00610DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10558-25-5
Fórmula molecular C5H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 176.013
Número MDL MFCD00068187
Clave InChI GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1,2-oxazol
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dimethylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.484g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.01
Porcentaje de pureza 97%