Learn More
4-Bromo-3,5-dimetil-1H-pirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479313 25 g 25 g
11469313 5 g 5 g
11489313 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11759.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175.029 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3398-16-1
Fórmula molecular C5H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 175.029
Número MDL MFCD00005242
Clave InChI RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
PubChem CID 76937
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1H-pirazol
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 118°C to 123°C
Cantidad 25 g
Beilstein 108534
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.03
Porcentaje de pureza 99%