Learn More
4-bromo-3,5-dimetil-1-fenil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10035962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10035962 250 mg 250 miligramos
10797475 1 g 1 g
10644195 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10035962 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48010CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 51294-75-8
Fórmula molecular C11H11BrN2
Peso molecular (g/mol) 251.127
Clave InChI GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-dimetil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.13
Porcentaje de pureza 97%