Learn More
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30335683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335683 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30335683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB691453250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CAS 56518-42-4
Fórmula molecular C9H9BrO4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 261.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.9684