Learn More
Ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429447 25 g 25 g
11419447 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21449.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56518-42-4
Fórmula molecular C9H8BrO4
Peso molecular (g/mol) 260.06
Número MDL MFCD01632140
Clave InChI JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 254°C to 258°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 98%