Learn More
Ácido 4-bromo-3,5-dihidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10237693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237693 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10237693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394090050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16534-12-6
Número MDL MFCD00002513
Clave InChI NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3,5-dihidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3, 5-dihydroxybenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 269.0°C to 271.0°C
Color Crema a blanco o rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5BrO4
Fórmula lineal BrC6H2(OH)2CO2H
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 233.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.