Learn More
Ácido 4-bromo-3,5-dihidroxibenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483158 100 g 100 g
11473158 25 g 25 g
11493158 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18914.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16534-12-6 | C7H5BrO4 | 233.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16534-12-6
Fórmula molecular C7H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 233.017
Número MDL MFCD00002513
Clave InChI NUTRHYYFCDEALP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxy, 4-bromo-3,5-resorcylic acid, 4-bromo-alpha-resorcylic acid, 4-bromo-3,5-dihydroxybenzic acid, .alpha.-resorcylic acid, 4-bromo, 4-bromo-3,5-dihydroxy-benzoic acid, alpha-resorcylic acid, 4-bromo, pubchem8196, acmc-209dsh, ksc177s3r
PubChem CID 86023
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3,5-dihidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1O)Br)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión 268°C to 272°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2368265
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.02
Porcentaje de pureza ≥98%