Learn More
Ácido 4-bromo-3,5-difluorobenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496348 1 g 1 g
15406358 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59904.03
Solicitar formato a granel o personalizado
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 651027-00-8
Fórmula molecular C7H3BrF2O2
Peso molecular (g/mol) 237.00
Número MDL MFCD18917156
Clave InChI NLLRAEQVOZOSBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluorobenzoicacid, 3,5-difluoro-4-bromobenzoic acid
PubChem CID 11424897
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-3,5-difluorobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(F)=C(Br)C(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 181°C to 185°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9620931
Formula Weight (peso de la fórmula) 237
Porcentaje de pureza 96%