Learn More
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11375015 5 g 5 g
11365015 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18492.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18599-22-9
Fórmula molecular C4H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 206.97
Número MDL MFCD00042189
Clave InChI GVCWGFZDSIWLMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, unii-t08c3oeq6e, t08c3oeq6e, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene-1, 1-butene,4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, acmc-209enf, gvcwgfzdsiwlmo-uhfffaoysa, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-3-butene
PubChem CID 87721
Nombre IUPAC 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobut-1-eno
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Densidad 1.627
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal BrCF2CF2CH=CH2
Índice de refracción 1.354
Cantidad 5 g
Beilstein 1856181
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.97
Porcentaje de pureza 98%