Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 887583-90-6 |
| Fórmula molecular | C6H3BrF3N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(Br)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-(trifluorometil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 225.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.9401 |