Learn More
Ácido 4-bromo-2-(trifluorometil)fenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid |
| CAS | 1214339-48-6 |
| Fórmula molecular | C9H6BrF3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15) |
| SMILES | FC(F)(F)C1=C(CC(O)=O)C=CC(Br)=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-bromo-2-(trifluorometil)fenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 283.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.9503 |